Läs mer
4,5-Dibromoveratrole, 98+%
Produktkod. 11301477
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11301477 10 g 10g
11311477 50 g 50g
11321477 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11301477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01999.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37895-73-1 | C8H8Br2O2 | 295.958 g/mol
4,5-Dibromoveratrol används som kemiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4,5-Dibromoveratrol används som kemiska mellanprodukter.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med Starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37895-73-1
Molekylformel C8H8Br2O2
Molekylvikt (g/mol) 295.958
MDL-nummer MFCD00014894
InChI-nyckel ZYCLQXMMFJREPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dibromoveratrole, 4,5-dibromoveratrol, benzene, 1,2-dibromo-4,5-dimethoxy, acmc-1aeu5, amth147, 1.2-dibromo-4.5-dimethoxy-benzene, 1,2-bis bromanyl-4,5-dimethoxy-benzene
PubChem CID 2758033
IUPAC-namn 1,2-dibrom-4,5-dimetoxibensen
LEDER COC1=CC(=C(C=C1OC)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dibromoveratrole
Smältpunkt 90°C to 92°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1953148
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 295.96
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.