Läs mer
4,5-Dichloro-1,3-benzothiazol-2-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dichloro-1,3-benzothiazol-2-amine |
| CAS | 1849-71-4 |
| Molekylformel | C7H4Cl2N2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2N2S/c8-3-1-2-4-6(5(3)9)11-7(10)12-4/h1-2H,(H2,10,11) |
| LEDER | Nc1nc2c(Cl)c(Cl)ccc2s1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.09 |
| Formel vikt | 217.9472 |