Läs mer
4,5-diklor-2-(4-metylfenyl)-2,3-dihydropyridazin-3-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10374222
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10374222 1 g 1g
10487602 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10374222 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB07813DA
Kemiska identifierare
CAS 33098-21-4
Molekylformel C11H8Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 255.098
MDL-nummer MFCD00135290
InChI-nyckel OWPCMQKRJFNLHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl pyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone,4,5-dichloro-2-4-methylphenyl, 4,5-dichloro-2-p-tolyl-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-2-hydropyridazin-3-one, 4,5-dichloro-2-p-tolyl pyridazin-3 2h-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl pyridazin-3 2h-one, 4,5-dichloro-2-4-methylphenyl-2,3-dihydropyridazin-3one
PubChem CID 2774757
IUPAC-namn 4,5-diklor-2-(4-metylfenyl)pyridazin-3-on
LEDER CC1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C(=C(C=N2)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 5-Dichloro-2-(4-methylphenyl)-2, 3-dihydropyridazin-3-one
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 255.1
Procent renhet 97%