Läs mer
4,5-Dichloro-2-methoxy-pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dichloro-2-methoxy-pyridine |
| CAS | 688047-08-7 |
| Molekylformel | C6H5Cl2NO |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl2NO/c1-10-6-2-4(7)5(8)3-9-6/h2-3H,1H3 |
| LEDER | ClC1=CN=C(OC)C=C1Cl |
| IUPAC-namn | 4,5-dichloro-2-methoxypyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.02 |
| Formel vikt | 176.97 |