Läs mer
4,5-Dichloro-2-methylisothiazol-3-one, Mikromol™
Beskrivning
4,5-Dichloro-2-methylisothiazol-3-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dichloro-2-methylisothiazol-3-one |
| CAS | 26542-23-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4,5-Dichloro-2-methylisothiazol-3-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C4 H3 Cl2 N O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3(2H)-Isothiazolone, 4,5-dichloro-2-methyl-, 4-Isothiazolin-3-one, 4,5-dichloro-2-methyl- (8CI), 4,5-Dichloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-Methyl-4,5-dichloro-3-isothiazolone, 2-Methyl-4,5-dichloroisothiazolin-3-one, 4,5-Dichloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 4,5-Dichloro-2-methylisothiazol-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3Cl2NOS/c1-7-4(8)2(5)3(6)9-7/h1H3 |
| LEDER | CN1SC(=C(Cl)C1=O)Cl |
| IUPAC-namn | 4,5-dichloro-2-methyl-1,2-thiazol-3-one |
| Visa mer |