Läs mer
4,5-Dichloro-2-methylisothiazol-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dichloro-2-methylisothiazol-3-one |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3Cl2NOS/c1-7-4(8)2(5)3(6)9-7/h1H3 |
| Formel vikt | 182.9312 |
| Procent renhet | >95% |