Läs mer
4,5-diklor-2-nitroanilin, TRC
Produktkod. 30382792
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30382792 1 g
1 options
Produktkod. 30382792 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4351701G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dichloro-2-nitroaniline
CAS 6641-64-1
Molekylformel C6H4Cl2N2O2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2N2O2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H,9H2
LEDER Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1[N+](=O)[O-]
Molekylvikt (g/mol) 207.01
Formel vikt 205.965