Läs mer
4,5-Dichloro-2-octyl-3(2H)-isothiazolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one |
| CAS | 64359-81-5 |
| Molekylformel | C11 H17 Cl2 N O S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4,5-Dichloro-2-octyl-3(2H)-isothiazolone, 2-(n-Octyl)-dichloro-3-isothiazolone, 4,5-Dichloro-2-N-octyl-3(2H)-isothiazolone, 4,5-Dichloro-2-n-octyl-3-isothiazolone, 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one, 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazoline-3-one, 4,5-Dichloro-2-n-octylisothiazolin-3-one, 4,5-Dichloro-2-octyl-3-isothiazolone, 4,5-Dichloro-2-octyl-4-isothiazolin-3-one, 4,5-Dichloro-2-octyl-isothiazolone, 4,5-Dichloro-2-octylisothiazolin-3-one, 4,5-Dichloro-n-octylisothiazolin-3-one, Bioban 200, C 9211, DC 30, DC 30 (antibacterial), DCOIT, DCOIT 30, DCOIT 97, Dichloro-N-octylisothiazolin-3-one, Dichlorooctylisothiazolinone, Ecoplast T 20, Kathon 287, Kathon 287PXE, Kathon 287T, Kathon 287tech, Kathon 5287, Kathon 910SB, Kathon 930, Kathon RH 287, Klarix 4000, Nalco 2894, RH 287, Rocima 200, Rozone 2000, Sea-Nine, Sea-Nine 211, Sea-Nine 211N, Sea-Nine 221, Sea-Nine CR 2, SeaNine CR Marine Anti-Fouling Agent, Vinyzene DCOIT |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17Cl2NOS/c1-2-3-4-5-6-7-8-14-11(15)9(12)10(13)16-14/h2-8H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCN1SC(=C(Cl)C1=O)Cl |
| IUPAC-namn | 4,5-dichloro-2-octyl-1,2-thiazol-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.23 |
| Formel vikt | 281.0408 |