Läs mer
4,5-Dichloro-3-hydroxypyridazine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10586114 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10586114 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 10586114 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426670250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 5-Dichloro-3-hydroxypyridazine
CAS 932-22-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 204.0°C to 206.0°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C4H2Cl2N2O
MDL-nummer MFCD00051504
Kvantitet 25 g
Synonym 4,5-dichloro-3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloropyridazin-3 2h-one, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloro, 4,5-dichloropyridazin-3-ol, 4,5-dichloro-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dichloro-3-hydroxypyridazine, 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one, 4,5-dichloro-pyridazin-3-ol, 4,5-dichloro-3-pyridazinol
InChI-nyckel VJWXIRQLLGYIDI-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC1=C(Cl)C(=O)NN=C1
IUPAC-namn 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
Molekylvikt (g/mol) 164.97
PubChem CID 73247
Formel vikt 164.98
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder