Läs mer
4,5-diklor-6-metyl-2-(2-pyridyl)pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10314342
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10314342 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10314342 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RDR03816DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 5-Dichloro-6-methyl-2-(2-pyridyl)pyrimidine
CAS 306935-55-7
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H7Cl2N3
MDL-nummer MFCD00097945
Kvantitet 1 g
Synonym 4,5-dichloro-6-methyl-2-2-pyridyl pyrimidine, 4,5-dichloro-6-methyl-2-pyridin-2-yl pyrimidine, 4,5-dichloro-6-methyl-2-2-pyridinyl pyrimidine, 5,6-dichloro-4-methyl-2-2-pyridyl pyrimidine, pyrimidine, 4,5-dichloro-6-methyl-2-2-pyridinyl, pyrimidine,4,5-dichloro-6-methyl-2-2-pyridinyl, 4,5-bis chloranyl-6-methyl-2-pyridin-2-yl-pyrimidine
InChI-nyckel VJJVPBQJWNMJFC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(Cl)C(Cl)=NC(=N1)C1=CC=CC=N1
IUPAC-namn 4,5-diklor-6-metyl-2-pyridin-2-ylpyrimidin
Molekylvikt (g/mol) 240.09
PubChem CID 2736015
Formel vikt 240.09
Procent renhet 97%