Läs mer
4,5-Dichloro-6-pyridazone-15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dichloro-6-pyridazone-15N2 |
| CAS | 1189481-89-7 |
| Molekylformel | C4H2Cl215N2O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-4,5-dichloropyridazine-15N2, 4,5-Dichloro-2H-pyridazin-3-one-15N2, 4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone-15N2, 4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazone-15N2, 4,5-Dichloro-3-hydroxypyridazine-15N2, 4,5-Dichloro-6-oxo-1H-pyridazine-15N2 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2Cl2N2O/c5-2-1-7-8-4(9)3(2)6/h1H,(H,8,9)/i7+1,8+1 |
| LEDER | ClC(C=[15N][15NH]1)=C(Cl)C1=O |
| IUPAC-namn | 4,5-dichloropyridazin-3(2H)-one-1,2-15N2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.96 |
| Formel vikt | 165.95 |