Läs mer
4,5-diklor-6-pyridazon, TRC
Produktkod. 30370127
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30370127 50 g
1 options
Produktkod. 30370127 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43582650G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dichloro-6-pyridazone
CAS 932-22-9
Molekylformel C4 H2 Cl2 N2 O
Kvantitet 50 g
Synonym 3-Hydroxy-4,5-dichloropyridazine, 4,5-Dichloro-2H-pyridazin-3-one, 4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone, 4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazone, 4,5-Dichloro-3
InChI formel InChI=1S/C4H2Cl2N2O/c5-2-1-7-8-4(9)3(2)6/h1H,(H,8,9)
LEDER ClC1=C(Cl)C(=O)NN=C1
IUPAC-namn 4,5-diklor-1H-pyridazin-6-ett
Molekylvikt (g/mol) 164.98
Formel vikt 163.9544