Läs mer
4,5-diklor-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfonol)fenyl]-5-oxazolidinyl]metyl]-2-tiofenkarboxamid, TRC
Produktkod. 30009045
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009045 100 mg
30012197 10 mg
17983105 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009045 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD435588100MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1770812-37-7
Molekylformel C19 H17 Cl2 N3 O5 S
Molekylvikt (g/mol) 470.33
Synonym 2-Thiophenecarboxamide, 4,5-dichloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-, 4,5-Dichloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide, (S)-4,5-Dichloro-N-((2-oxo-3-(4-(3-oxomorpholino)phenyl)oxazolidin-5-yl)methyl)thiophene-2-carboxamide
IUPAC-namn 4,5-diklor-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorfolin-4-yl)fenyl]oxazolidin-5-yl]metyl]tiofen-2-karboxamid
LEDER Clc1cc(sc1Cl)C(=O)NC[C@H]2CN(C(=O)O2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dichloro-N-([(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl)-2-thiophenecarboxamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H17Cl2N3O5S/c20-14-7-15(30-17(14)21)18(26)22-8-13-9-24(19(27)29-13)12-3-1-11(2-4-12)23-5-6-28-10-16(23)25/h1-4,7,13H,5-6,8-10H2,(H,22,26)/t13-/m0/s1
Formel vikt 469.0266
Procent renhet >95%