Läs mer
4,5-dikloro-o-fenylendiamin, 98 %
Product Code. 11493328
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11493328 5 g 5g
11403338 25 g 25g
11413338 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11493328 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17738.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5348-42-5 | C6H6Cl2N2 | 177,03 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och
intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i metanol och dimetylsulfoxid. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i en väl tillsluten behållare på ett svalt, torrt och välventilerat utrymme. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5348-42-5
Molekylformel C6H6Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 177.03
MDL-nummer MFCD00007723
InChI-nyckel IWFHBRFJOHTIPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dichloro-o-phenylenediamine, 4,5-dichloro-1,2-benzenediamine, 1,2-diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dichloro, 4,5-dichloro-o-phenylendiamine, 1,2-dichloro-4,5-diaminobenzene, 2-amino-4,5-dichloroaniline, 4,5-dichloro-ortho-phenylenediamine, 4,5-dichlorophenylene-1,2-diamine
PubChem CID 79297
IUPAC-namn 4,5-diklorbensen-1,2-diamin
LEDER NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1N
Specifications
Kemiskt namn eller material 4,5-Dichloro-o-phenylenediamine
Smältpunkt ∼162°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1072811
Löslighetsinformation Soluble in methanol and Dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Formel vikt 177.03
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.