Läs mer
4,5-dikloro-o-fenylendiamin, 98 %
Produktkod. 10713841 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10713841 5 g Glasflaska 5g
10796691 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10713841 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 113640050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5348-42-5 | C6H6Cl2N2 | 177,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5348-42-5
Molekylformel C6H6Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 177.03
MDL-nummer MFCD00007723
InChI-nyckel IWFHBRFJOHTIPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dichloro-o-phenylenediamine, 4,5-dichloro-1,2-benzenediamine, 1,2-diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dichloro, 4,5-dichloro-o-phenylendiamine, 1,2-dichloro-4,5-diaminobenzene, 2-amino-4,5-dichloroaniline, 4,5-dichloro-ortho-phenylenediamine, 4,5-dichlorophenylene-1,2-diamine
PubChem CID 79297
IUPAC-namn 4,5-diklorbensen-1,2-diamin
LEDER NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 5-Dichloro-o-phenylenediamine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 162.0°C to 163.0°C
Färg Brun till Brun-röd
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl2C6H2(NH2)2
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 177.03
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.