Läs mer
4,5-diklor-fenylendiamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dichloro-phenylenediamine |
| CAS | 5348-42-5 |
| Molekylformel | C6H6Cl2N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4,5-Dichloro-1,2-benzenediamine, 4,5-Dichloro-1,2-diaminobenzene, 4,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine, 4,5-Dichloro-o-phenylenediamine, NSC 1577 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,9-10H2 |
| LEDER | Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1N |
| IUPAC-namn | 4,5-diklorbensen-1,2-diamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.03 |
| Formel vikt | 175.9908 |