Läs mer
4,5-diklorimidazol, 98 %
Product Code. 11362436
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11362436 5 g 5g
11372436 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11362436 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L06262.06
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 15965-30-7 | C3H2Cl2N2 | 136,96 g/mol
4,5-diklorimidazol har använts i syntesen av: fosfinitkomplex, 1-hexyl-3-metyl-4,5-diklorimidazoliumjodid, prekursor som krävs för framställning av silver-karbenkomplex laddat i L-tyrosin polyfosfat nanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4,5-diklorimidazol har använts i syntesen av: fosfinitkomplex, 1-hexyl-3-metyl-4,5-diklorimidazoliumjodid, prekursor som krävs för framställning av silver-karbenkomplex laddat i L-tyrosin polyfosfat nanopartiklar.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel, starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15965-30-7
Molekylformel C3H2Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 136.96
MDL-nummer MFCD00005195
InChI-nyckel QAJJXHRQPLATMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dichloroimidazole, 1h-imidazole, 4,5-dichloro, 4,5-dichlorimidazole, pubchem12880, acmc-1bqkp, 3,4-dichloro-2h-pyrazole, ksc530c6j, 1h-imidazole,4,5-dichloro, qajjxhrqplatmk-uhfffaoysa
PubChem CID 140018
IUPAC-namn 4,5-diklor-lH-imidazol
LEDER ClC1=C(Cl)N=CN1
Specifica
Kemiskt namn eller material 4,5-Dichloroimidazole
Smältpunkt 179°C to 182°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 606155
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 136.97
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.