Läs mer
4,5-diklorimidazol, 98 %
Produktkod. 11372436
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11372436 25 g 25g
11362436 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372436 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06262.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15965-30-7 | C3H2Cl2N2 | 136,96 g/mol
4,5-diklorimidazol har använts i syntesen av: fosfinitkomplex, 1-hexyl-3-metyl-4,5-diklorimidazoliumjodid, prekursor som krävs för framställning av silver-karbenkomplex laddat i L-tyrosin polyfosfat nanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4,5-diklorimidazol har använts i syntesen av: fosfinitkomplex, 1-hexyl-3-metyl-4,5-diklorimidazoliumjodid, prekursor som krävs för framställning av silver-karbenkomplex laddat i L-tyrosin polyfosfat nanopartiklar.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel, starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15965-30-7
Molekylformel C3H2Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 136.96
MDL-nummer MFCD00005195
InChI-nyckel QAJJXHRQPLATMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dichloroimidazole, 1h-imidazole, 4,5-dichloro, 4,5-dichlorimidazole, pubchem12880, acmc-1bqkp, 3,4-dichloro-2h-pyrazole, ksc530c6j, 1h-imidazole,4,5-dichloro, qajjxhrqplatmk-uhfffaoysa
PubChem CID 140018
IUPAC-namn 4,5-diklor-lH-imidazol
LEDER ClC1=C(Cl)N=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dichloroimidazole
Smältpunkt 179 °C till 182 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 606155
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 136.97
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,5-Dichloroimidazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,5-Dichloroimidazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.