Läs mer
4,5-diklorisotiazol-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10713233
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10713233 1 g 1g
10069231 250 mg 250mg
10701997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10713233 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB12548DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 131947-13-2
Molekylformel C4HCl2NO2S
Molekylvikt (g/mol) 198.017
MDL-nummer MFCD00186468
InChI-nyckel ZFEHQZVNKOESSZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1244565
IUPAC-namn 4,5-diklor-1,2-tiazol-3-karboxylsyra
LEDER C1(=C(SN=C1C(=O)O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 4,5-dichloroisothiazole-3-carboxylic acid, 4,5-dichloro-isothiazole-3-carboxylic acid, 3-isothiazolecarboxylicacid, 4,5-dichloro, dichloro-1,2-thiazole-3-carboxylic acid, acmc-1bwzv, 3-isothiazolecarboxylicacid,4,5-dichloro, 4,5-dichloro-3-isothiazolecarboxylic acid
Formel vikt 198.03
Procent renhet 97%