Läs mer
4,5-dikloroftalanhydrid, TRC
Produktkod. 30371089
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30371089 5 g
30370087 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30371089 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4739635G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 942-06-3
Molekylformel C8H2Cl2O3
Molekylvikt (g/mol) 217.01
Synonym 5,6-Dichloroisobenzofuran-1,3-dione
IUPAC-namn 5,6-diklor-2-bensofuran-1,3-dion
LEDER Clc1cc2C(=O)OC(=O)c2cc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dichlorophthalic Anhydride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H2Cl2O3/c9-5-1-3-4(2-6(5)10)8(12)13-7(3)11/h1-2H
Formel vikt 215.9381