Läs mer
4,5-dikloropyridazin-3(2H)-ett, 98 %
Produktkod. 11311907
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11311907 25 g 25g
11301907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11311907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07413.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 932-22-9 | C4H2Cl2N2O | 164,97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 932-22-9
Molekylformel C4H2Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 164.97
MDL-nummer MFCD00051504
InChI-nyckel VJWXIRQLLGYIDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dichloro-3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloropyridazin-3 2h-one, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloro, 4,5-dichloropyridazin-3-ol, 4,5-dichloro-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dichloro-3-hydroxypyridazine, 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one, 4,5-dichloro-pyridazin-3-ol, 4,5-dichloro-3-pyridazinol
PubChem CID 73247
LEDER ClC1=C(Cl)C(=O)NN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dichloropyridazin-3(2H)-one
Smältpunkt 200 °C till 204 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 120959
IUPAC-namn 4,5-diklor-2,3-dihydropyridazin-3-on
Formel vikt 164.98
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.