missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,5-Dichloroquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dichloroquinoline |
| CAS | 21617-18-5 |
| Molekylformel | C9 H5 Cl2 N |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4,5-Dichloro-quinoline, NSC 149794 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5Cl2N/c10-6-2-1-3-8-9(6)7(11)4-5-12-8/h1-5H |
| LEDER | Clc1cccc2nccc(Cl)c12 |
| IUPAC-namn | 4,5-dichloroquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.05 |
| Formel vikt | 196.9799 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?