Läs mer
4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 31166-29-7 |
| Molekylformel | C5 H2 Cl2 O2 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4,5-Dichloro-2-thiophenecarboxylic acid, 2,3-Dichloro-5-thiophenecarboxylic acid, 4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid, NSC 202727 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2Cl2O2S/c6-2-1-3(5(8)9)10-4(2)7/h1H,(H,8,9) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(Cl)c(Cl)s1 |
| IUPAC-namn | 4,5-dichlorothiophene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.04 |
| Formel vikt | 195.9153 |