missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,5-Dichloroveratrole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dichloroveratrole |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Cl2O2/c1-11-7-3-5(9)6(10)4-8(7)12-2/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vikt | 205.9901 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?