Läs mer
4,5-Dichloroveratrole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dichloroveratrole |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Cl2O2/c1-11-7-3-5(9)6(10)4-8(7)12-2/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vikt | 205.9901 |