Läs mer
4,5-Dicyano-2-fenylimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15405008
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15405008 2 g 2g
15415008 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15405008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58800.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 50847-06-8 | Molekylformel: C11H6N4 | Molekylvikt: 194,20 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50847-06-8
Molekylformel C11H6N4
Molekylvikt (g/mol) 194.20
MDL-nummer MFCD05863325
InChI-nyckel PGSHQANDAMACEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-4,5-dicyanoimidazole, 2-phenylimidazole-4,5-dicarbonitrile, phenylimidazoledicarbonitrile, 2-phenyl-1h-imidazol-4,5-dikohlenitrile, 1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile,2-phenyl, 1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile, 2-phenyl
PubChem CID 820939
IUPAC-namn 2-fenyl-lH-imidazol-4,5-dikarbonitril
LEDER N#CC1=C(N=C(N1)C1=CC=CC=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dicyano-2-phenylimidazole
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 194.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.