Läs mer
4,5-Dicyanoimidazol, 98+%
Produktkod. 11348675
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348675 5 g 5g
11358675 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348675 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12215.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    578.65 SEK
    519.65 SEK / 5g
    Save 59.00 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1122-28-7 | C5H2N4 | 118,10 g/mol
4,5-Dicyanoimidazol används vid aktivering av nukleosidfosforamiditer under fastfasoligonukleotidsyntes och syntes av nukleosidfosforamiditer, syntes av nya nukleosider. Det används ofta som ett alternativ till tetrazol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4,5-Dicyanoimidazol används för aktivering av nukleosidfosforamiditer under fastfasoligonukleotidsyntes och syntes av nukleosidfosforamiditer, syntes av nya nukleosider. Det används ofta som ett alternativ till tetrazol.
Löslighet Löslig i acetonitril: 1,8 g/10 ml, DMSO
, metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1122-28-7
Molekylformel C5H2N4
Molekylvikt (g/mol) 118.10
MDL-nummer MFCD00005194
InChI-nyckel XGDRLCRGKUCBQL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70729
IUPAC-namn lH-imidazol-4,5-dikarbonitril
LEDER N#CC1=C(N=CN1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dicyanoimidazole
Smältpunkt 173°C to 177°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 118208
Synonym 4,5-dicyanoimidazole, imidazole-4,5-dicarbonitrile, 4,5-imidazoledicarbonitrile, activator, pubchem7602, 4, 5-dicyanoimidazole, moa 7, imidazole-4,5-dinitrile, acmc-1brr7, 4,5-dicyano-1h-imidazole
Löslighetsinformation Soluble in Acetonitrile: 1.8g/10ml,DMSO,Methanol.
Formel vikt 118.1
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.