Läs mer
4,5-Dicyanoimidazol, TRC
Produktkod. 30384721
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30384721 25 g
30381616 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30384721 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43775525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dicyanoimidazole
CAS 1122-28-7
Molekylformel C5H2N4
Kvantitet 25 g
Synonym 1H-Imidazole-4,5-dicarbonitrile, Imidazole-4,5-dicarbonitrile, 2H-Imidazole-4,5-dicarbonitrile, MOA 7, NSC 113954
InChI formel InChI=1S/C5H2N4/c6-1-4-5(2-7)9-3-8-4/h3H,(H,8,9)
LEDER N#Cc1nc[nH]c1C#N
Molekylvikt (g/mol) 118.1
Formel vikt 118.0279