Läs mer
4,5-Didehydro Brimonidin, TRC
Produktkod. 30133693
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133693 1 g
30133752 250 mg
18050350 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133693 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6871801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151110-15-5
Molekylformel C11 H8 Br N5
Molekylvikt (g/mol) 290.1187
Synonym 5-Bromo-N-1H-imidazol-2-yl-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-N-(1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine, Brimonidine EP Impurity F
IUPAC-namn 5-bromo-N-(1H-imidazol-2-yl)kinoxalin-6-amin
LEDER Brc1c(Nc2ncc[nH]2)ccc3nccnc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Didehydro Brimonidine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H8BrN5/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8/h1-6H,(H2,15,16,17)
Formel vikt 288.9963
Procent renhet >95%