Läs mer
4,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11485990
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485990 1 g 1g
11495990 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11485990 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26561.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145742-34-3
Molekylformel C8H6F2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.131
MDL-nummer MFCD06246884
InChI-nyckel ZCLXUHQRYFUSLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1bwm7, intermediates-zcf02113, 2-methoxy-4,5-difluorobenzaldehyde, 4,5-difluoro-2-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,4,5-difluoro-2-methoxy, benzaldehyde, 4,5-difluoro-2-methoxy, 4,5-difluoro-2-methoxybenzaldehyde, 4,5-bis fluoranyl-2-methoxy-benzaldehyde
PubChem CID 15434552
IUPAC-namn 4,5-difluoro-2-methoxybenzaldehyde
LEDER COC1=CC(=C(C=C1C=O)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 172.13
Procent renhet 97%