Läs mer
4,5-Difluor-2-nitroanilin, 98 %
Produktkod. 15492188
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492188 1 g 1g
15412198 250 mg 250mg
15402198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492188 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55830.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 78056-39-0 | C6H4F2N2O2 | 174,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78056-39-0
Molekylformel C6H4F2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 174.11
MDL-nummer MFCD00010876
InChI-nyckel WDMCABATCGQAKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluoro-6-nitroaniline, benzenamine, 4,5-difluoro-2-nitro, 4,5-difluoro-2-nitro-aniline, 4,5-difluoro-2-nitrophenylamine, 2-nitro-4,5-difluoroaniline, 2-amino-4,5-difluoronitrobenzene, 4,5-difluoro-2-nitro-phenylamine, 4,5-difluoro-2-nitrobenzenamine, pubchem2121, acmc-209pdb
PubChem CID 157151
IUPAC-namn 4,5-difluoro-2-nitroanilin
LEDER NC1=CC(F)=C(F)C=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Difluoro-2-nitroaniline
Smältpunkt 107 °C till 108 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2723242
Formel vikt 174.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.