Läs mer
4,5-difluoro-2-nitrotoluen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15469468
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15469468 5 g 5g
15459468 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469468 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63030.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 127371-50-0 | Molekylformel: C7H5F2NO2 | Molekylvikt: 173,119 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127371-50-0
Molekylformel C7H5F2NO2
Molekylvikt (g/mol) 173.119
MDL-nummer MFCD04973772
InChI-nyckel DJEBTFSOEQWELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-difluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4,5-difluorotoluene, 4,5-difluoro-2-methylnitrobenzene, 4,5-difluoro-1-methyl-2-nitrobenzene, benzene,1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro, pubchem18518, acmc-1c6zu, 1-nitro-3,4-difluoro-6-methylbenzene, 1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro
PubChem CID 2756252
IUPAC-namn 1,2-difluor-4-metyl-5-nitrobensen
LEDER CC1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Difluoro-2-nitrotoluene
Färg Färglös till gul
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Formel vikt 173.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.