Läs mer
4,5-dihydro-1,3-bensodioxin-6-amin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10716053
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10716053 250 mg 250mg
10179702 1 g 1g
10613265 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10716053 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW03598CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 22791-64-6
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.17
MDL-nummer MFCD00047632
InChI-nyckel MUSIFRYVOVSNMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzodioxan, 6-amino, 4h-benzo d 1,3 dioxin-6-amine, 6-amino-1,3-benzodioxane, 2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-6-amine, 2h,4h-benzo e 1,3-dioxin-6-ylamine, 6-amino-4h-1,3-benzodioxin, 1,3-benzodioxan, 6-amino-,
PubChem CID 140959
LEDER NC1=CC=C2OCOCC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 5-Dihydro-1, 3-benzodioxine-6-amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 2,4-dihydro-l,3-bensodioxin-6-amin
Formel vikt 151.16
Procent renhet 97%