missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,5-Dihydro-2-[2-methyl-3-(1H-imidazol-5-ylmethyl)phenyl]-4,4-dimethyl-oxazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dihydro-2-[2-methyl-3-(1H-imidazol-5-ylmethyl)phenyl]-4,4-dimethyl-oxazole |
| CAS | 1797883-60-3 |
| Molekylformel | C16H19N3O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O/c1-11-12(7-13-8-17-10-18-13)5-4-6-14(11)15-19-16(2,3)9-20-15/h4-6,8,10H,7,9H2,1-3H3,(H,17,18) |
| LEDER | CC1=C(C2=NC(C)(C)CO2)C=CC=C1CC3=CNC=N3 |
| IUPAC-namn | 2-(3-((1H-imidazol-4-yl)methyl)-2-methylphenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.34 |
| Formel vikt | 269.15 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?