Läs mer
4,5-Dihydro-4,4-dimethyl-2-(2-methylphenyl)oxazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dihydro-4,4-dimethyl-2-(2-methylphenyl)oxazole |
| CAS | 71885-44-4 |
| Molekylformel | C12H15NO |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO/c1-9-6-4-5-7-10(9)11-13-12(2,3)8-14-11/h4-7H,8H2,1-3H3 |
| LEDER | Cc1ccccc1C2=NC(C)(C)CO2 |
| IUPAC-namn | 4,4-dimethyl-2-(2-methylphenyl)-5H-1,3-oxazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.25 |
| Formel vikt | 189.1154 |