Läs mer
4,5-Dihydro-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]kinolin-2,7,9-triarboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dihydro-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid |
| CAS | 72909-34-3 |
| Molekylformel | C14 H6 N2 O8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1H-Pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid, 4,5-dihydro-4,5-dioxo-, 4,5-Dihydro-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid, 2,7,9-Tricarboxy-4,5-dihydro-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]quinoline, Coenzyme PQQ, Methoxatin, Methoxatine, PQQ, Pyrroloquinoline quinone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H6N2O8/c17-10-4-2-6(14(23)24)15-8(4)7-3(12(19)20)1-5(13(21)22)16-9(7)11(10)18/h1-2,15H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(C(=O)O)c2c(n1)C(=O)C(=O)c3cc([nH]c23)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]kinolin-2,7,9-triarboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.21 |
| Formel vikt | 330.0124 |