Läs mer
4,5-Dihydro-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]kinolin-2,7,9-triarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30370549
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30370549 5 mg
1 options
Produktkod. 30370549 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4491255MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dihydro-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid
CAS 72909-34-3
Molekylformel C14 H6 N2 O8
Kvantitet 5 mg
Synonym 1H-Pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid, 4,5-dihydro-4,5-dioxo-, 4,5-Dihydro-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid, 2,7,9-Tricarboxy-4,5-dihydro-4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]quinoline, Coenzyme PQQ, Methoxatin, Methoxatine, PQQ, Pyrroloquinoline quinone
InChI formel InChI=1S/C14H6N2O8/c17-10-4-2-6(14(23)24)15-8(4)7-3(12(19)20)1-5(13(21)22)16-9(7)11(10)18/h1-2,15H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
LEDER OC(=O)c1cc(C(=O)O)c2c(n1)C(=O)C(=O)c3cc([nH]c23)C(=O)O
IUPAC-namn 4,5-dioxo-1H-pyrrolo[2,3-f]kinolin-2,7,9-triarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 330.21
Formel vikt 330.0124