Läs mer
4,5-Dihydro-5-methyl-3,4-diphenyl-5-isoxazolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dihydro-5-methyl-3,4-diphenyl-5-isoxazolol |
| CAS | 181696-73-1 |
| Molekylformel | C16 H15 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4,5-Dihydro-5-methyl-3,4-diphenyl-5-isoxazolol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO2/c1-16(18)14(12-8-4-2-5-9-12)15(17-19-16)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14,18H,1H3 |
| LEDER | CC1(O)ON=C(C1c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 5-methyl-3,4-diphenyl-4H-1,2-oxazol-5-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.3 |
| Formel vikt | 253.1103 |