missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,5-Dihydro-6-oxime-imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepine-2,6,7(1H)-trione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dihydro-6-oxime-imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepine-2,6,7(1H)-trione |
| CAS | 92260-82-7 |
| Molekylformel | C11H9N3O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N3O3/c15-10-6-2-1-3-7-9(6)14(11(16)12-7)5-4-8(10)13-17/h1-3,17H,4-5H2,(H,12,16)/b13-8+ |
| LEDER | O\N=C\1/CCN2C(=O)Nc3cccc(C1=O)c23 |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.21 |
| Formel vikt | 231.0644 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?