Läs mer
4,5-Dihydro Prednisone, TRC
Produktkod. 30383037
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30383037 10 mg
1 options
Produktkod. 30383037 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45335010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dihydro Prednisone
CAS 103881-93-2
Molekylformel C21 H28 O5
Kvantitet 10 mg
Synonym 4,5-Dihydro Prednisone, Pregn-1-ene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-, (5α)-, 5α-Pregn-1-ene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy- (6CI), (5α)-17,21-Dihydroxypregn-1-ene-3,11,20-trione
InChI formel InChI=1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,12,14-15,18,22,26H,3-4,6,8-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
LEDER C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
IUPAC-namn (5S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione
Molekylvikt (g/mol) 360.444
Formel vikt 360.194