Läs mer
4,5-dihydroxi-1,3-bensendisulfonsyradinatriumsalt, 97,4 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11491141 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11491141
Brand: MP Biomedicals 0215774125
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 149-45-1
Molekylformel C6H10Na2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 320.238
InChI-nyckel HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tiron, tiferron, sodium catechol sulfate, disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate, 3,5-disulfocatechol disodium salt, sodium pyrocatechol-3,5-disulfonate, disodium pyrocatechol-3,5-disulfonate, sodium 1,2-dihydroxybenzenedisulfonate, 1,2-dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt, 1,3-benzenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-, disodium salt
PubChem CID 131674010
IUPAC-namn 4,5-dihydroxibensen-1,3-disulfonsyra;molekylärt väte;natrium
LEDER [HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4, 5-Dihydroxy-1, 3-benznedisulphonic acid disodium salt
Färg Tan till vitt
Analysprocentintervall 97.4%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 332.22
Fysisk form Kristallint pulver