Läs mer
4,5-Dihydroxy-2-nitrobenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dihydroxy-2-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 73635-75-3 |
| Molekylformel | C7H5NO5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Nitro-4,5-dihydroxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO5/c9-3-4-1-6(10)7(11)2-5(4)8(12)13/h1-3,10-11H |
| LEDER | O=CC1=CC(O)=C(O)C=C1[N+]([O-])=O |
| IUPAC-namn | 4,5-dihydroxy-2-nitrobenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.12 |
| Formel vikt | 183.02 |