Läs mer
4',5-Dihydroxy-7-metoxyflavon, 97 %
Produktkod. 11339025
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339025 25 mg 25mg
11349025 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339025 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14169.MB
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 437-64-9 | C16H12O5 | 284,267 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 437-64-9
Molekylformel C16H12O5
Molekylvikt (g/mol) 284.267
MDL-nummer MFCD00017452
InChI-nyckel JPMYFOBNRRGFNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym genkwanin, gengkwanin, 4',5-dihydroxy-7-methoxyflavone, 5,4'-dihydroxy-7-methoxyflavone, 7-o-methylapigenin, 7-methylapigenin, apigenin 7-methyl ether, puddumetin, gonkwanin, unii-5k3i5d6b2b
PubChem CID 5281617
ChEBI CHEBI:75718
IUPAC-namn 5-hydroxi-2-(4-hydroxifenyl)-7-metoxikromen-4-on
LEDER COC1=CC(=C2C(=C1)OC(=CC2=O)C3=CC=C(C=C3)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4',5-Dihydroxy-7-methoxyflavone
Smältpunkt 288°C to 290°C
Kvantitet 25 mg
Beilstein 292549
Formel vikt 284.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.