Learn More
4',5-Dihydroxy-7-metoxyflavon, 97 %
Product Code. 11349025
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11349025 100 mg 100mg
11339025 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11349025 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L14169.MC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Add to basket
CAS: 437-64-9 | C16H12O5 | 284,267 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 437-64-9
Molekylformel C16H12O5
Molekylvikt (g/mol) 284.267
MDL-nummer MFCD00017452
InChI-nyckel JPMYFOBNRRGFNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym genkwanin, gengkwanin, 4',5-dihydroxy-7-methoxyflavone, 5,4'-dihydroxy-7-methoxyflavone, 7-o-methylapigenin, 7-methylapigenin, apigenin 7-methyl ether, puddumetin, gonkwanin, unii-5k3i5d6b2b
PubChem CID 5281617
ChEBI CHEBI:75718
IUPAC-namn 5-hydroxi-2-(4-hydroxifenyl)-7-metoxikromen-4-on
LEDER COC1=CC(=C2C(=C1)OC(=CC2=O)C3=CC=C(C=C3)O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 4',5-Dihydroxy-7-methoxyflavone
Smältpunkt 288 °C till 290 °C
Kvantitet 100 mg
Beilstein 292549
Formel vikt 284.27
Procent renhet 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4',5-Dihydroxy-7-methoxyflavone
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy4H-chromen-4-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.