Läs mer
4,5-Dihydroxycyclopent-4-ene-1,2,3-trione, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31006843
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31006843 5 g 5g
31004195 1 g 1g
31003927 250 mg -
30999920 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31006843 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1224055g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dihydroxycyclopent-4-ene-1,2,3-trione
CAS 488-86-8
Molekylformel C5H2O5
MDL-nummer MFCD00181389
Kvantitet 5 g
LEDER O=C1C(C(C(O)=C1O)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 142.07
Procent renhet 98%