Läs mer
4,5-dihydroxynaftalen-2,7-disulfonsyra, dinatriumsaltdihydrat, 98 %
Produktkod. 10497740 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10497740 25 g Glasflaska 25g
10011790 100 g Glasflaska 100g
10206233 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10497740 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 155190250
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
4,5-dihydroxynaftalen-2,7-disulfonsyra, dinatriumsaltdihydrat, 98%, C10H6Na2O8S2.2H2O, CAS-nummer-5808-22-0 | CAS: 5808-22-0 | C10H6O8S2 | 318,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5808-22-0
Molekylformel C10H10Na2O10S2
Molekylvikt (g/mol) 400.28
MDL-nummer MFCD00150612
InChI-nyckel QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Synonym chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g
PubChem CID 124202444
IUPAC-namn 2,7-dinatrium 4,5-dihydroxynaftalen-2,7-disulfonatdihydrat
LEDER O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Beige-grå till vit eller brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 11, 307
Merck Index 15, 2245
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: mycket löslig
Formel vikt 400.28
Procent renhet 98%
Olöslig materia 0,02% max. (i vatten)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.