Läs mer
4,5-dihydroxynaftalen-2,7-disulfonsyra dinatriumsaltdihydrat, ACS
Produktkod. 11398037
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398037 5 g 5g
11308047 25 g 25g
11388037 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022414.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5808-22-0 | C10H6O8S2 | 318,27 g/mol
4,5-dihydroxynaftalen-2,7-disulfonsyra dinatriumsaltdihydrat, används för att förbättra visualiseringen av trikotekener på utvecklade TLC tallrikar. Det fungerar som en mellanprodukt vid produktion av färgämnen, pigment, kelatbildande reagenser, sulfon- och sulfinsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5808-22-0
Molekylformel C10H10Na2O10S2
Molekylvikt (g/mol) 400.28
MDL-nummer MFCD00150612
InChI-nyckel QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Synonym chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g
PubChem CID 124202444
IUPAC-namn 2,7-dinatrium 4,5-dihydroxynaftalen-2,7-disulfonatdihydrat
LEDER O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate
Smältpunkt >300 °C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 3647189
Merck Index 14,2241
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 400,29 (364,26 Vattenfattig)
Kvalitet ACS
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.