Läs mer
4,5-dihydroxynaftalen-2,7-disulfonsyra, dinatriumsaltdihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16687012 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16687012 250 g
16677012 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16687012 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 378102500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 5808-22-0 | C10H10Na2O10S2 | 400.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5808-22-0
Molekylformel C10H10Na2O10S2
Molekylvikt (g/mol) 400.28
MDL-nummer MFCD00150612
InChI-nyckel QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,8-Dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid, disodium salt dihydrate; Chromotropic acid, disodium salt dihydrate
IUPAC-namn 2,7-dinatrium 4,5-dihydroxynaftalen-2,7-disulfonatdihydrat
LEDER O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
Specifikationer
Alfa vektor DIHYDROXYNAFTALENDISULFONSYR 021
Kemiskt namn eller material 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Smältpunkt >300 °C
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Konformerar
Analysprocentintervall ≥88 % (Titreringssyra)
Förpackning glasflaska
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation löslig vattenlösning
Formel vikt 400.28
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromotropic acid disodium salt dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.