Läs mer
4,5-Dihydroxytetrahydro-2H-imidazol-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dihydroxytetrahydro-2H-imidazol-2-one |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2O3/c6-1-2(7)5-3(8)4-1/h1-2,6-7H,(H2,4,5,8) |
| Formel vikt | 118.0378 |