Läs mer
4,5-Dimethoxy-1-(aminomethyl)benzocyclobutane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dimethoxy-1-(aminomethyl)benzocyclobutane |
| CAS | 73344-75-9 |
| Molekylformel | C11H15NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-(3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl)methanamine, 3,4-Dimethoxy-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-methanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-13-10-4-7-3-8(6-12)9(7)5-11(10)14-2/h4-5,8H,3,6,12H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc2CC(CN)c2cc1OC |
| IUPAC-namn | (3,4-dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienyl)methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.24 |
| Formel vikt | 193.1103 |